Få mere at vide
Kobolt(II) sulfat heptahydrat, 98 %
Artikelnummer. 11443287
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443287 100 g 100g
11453287 500 g 500g
11463287 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16201.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.70 DKK
    281.65 DKK / 100g
    Spare 60.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10026-24-1 | CoH14O11S | 281,09 g/mol
Cobalt(II)sulfatheptahydrat anvendes til fremstilling af pigmenter, samt til fremstilling af andre koboltsalte, som anvendes i porcelæn og glas. Det bruges i opbevaringsbatterier og galvaniseringsbade, sympatisk blæk og som tilsætningsstof til jord og dyrefoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cobalt(II)sulfatheptahydrat anvendes til fremstilling af pigmenter samt til fremstilling af andre koboltsalte, som anvendes i porcelæn og glas. Det bruges i opbevaringsbatterier og galvaniseringsbade, sympatisk blæk og som tilsætningsstof til jord og dyrefoder.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-24-1
Molekylær formel CoH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 281.09
MDL nummer MFCD00149658
InChI nøgle MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt sulfate heptahydrate, cobalt 2+ sulfate heptahydrate, cobaltous sulfate heptahydrate, cobalt ii sulfate heptahydrate, cobalt monosulfate heptahydrate, dsstox_cid_340, dsstox_rid_75523, dsstox_gsid_20340, bieberite, coo4s.7h2o
PubChem CID 61444
IUPAC navn cobalt(2+);sulfat;heptahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) sulfate heptahydrate
pH 4
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.03
Lineær formel CoSO4·7H2O
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2448
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 281,10 (154,99 Vandfri)
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) sulfate heptahydrate, Cobaltsulfate