Få mere at vide
Cobalt(II) Sulfate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10763981 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10763981 250 g 250g
10773981 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10763981 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/6840/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-24-1
Molekylær formel CoH14O11S
Molekylvægt (g/mol) 281.09
MDL nummer MFCD00149658
InChI nøgle MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 98°C
Farve Brown-Red
pH 4 to 5
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 281.09g/mol
Emballage Plastic powder jar