Få mere at vide
Cobalt(II) sulfamate hydrate
Artikelnummer. 11394948
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394948 2 kg 2kg
11384948 100 g 100g
11304958 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043906.A3
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14017-41-5 | CoH4N2O6S2 | 251.09 g/mol
Cobalt(II)sulfamathydrat bruges til fremstilling af fotoniske anordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14017-41-5
Molekylær formel CoH4N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 251.09
MDL nummer MFCD00049877
InChI nøgle WLQXLCXXAPYDIU-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltous sulfamate, cobalt sulfamate, cobalt ii sulfamate, cobalt 2+ disulfamate, unii-0uhd1pcy6u, 0uhd1pcy6u, cobalt 2+ disulphamate, cobaltous disulfamate, acmc-20alek
PubChem CID 26398
SMIL [Co++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) sulfamate hydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)-disulfamat
Formel vægt 251.11 (Anhydrous)