Få mere at vide
Cobalt(II) selenide, 99+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379377
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379377 50 g 50g
11389377 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11379377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040224.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1307-99-9
Molekylær formel CoSe
Molekylvægt (g/mol) 137.904
MDL nummer MFCD00016020
InChI nøgle QVYIMIJFGKEJDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt selenide, cobalt ii selenide, cobalt selenide, cose, cobalt ii selenide trace metals basis 50g
PubChem CID 102108
IUPAC navn selanylidenkobolt
SMIL [Co]=[Se]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) selenide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3283
Opløselighedsinformation Soluble in HNO3,aqua regia
Formel vægt 137.89
Procent renhed ≥99%
Lugt Weak
Tæthed 7.650 g/mL