Få mere at vide
Kobolt(II) phthalocyanin
Artikelnummer. 11374238
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374238 1 g 1g
11384238 5 g 5g
11364238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041496.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3317-67-7 | C32H16CoN8 | 571,469 g/mol
Cobalt(II)phthalocyanin kan bruges til at udvikle carbon black-baserede elektrokatalysatorer. CoPC kan anvendes som et endeafdækningsmiddel af en hyperforgrenet poly(aryletherketon), der skal bruges til oxidativ nedbrydning af 2,4,6,-trichlorphenol. CoPC modificeret kulstofpasta kan bruges som indikatorer for elektrokatalytiske amperometriske målinger. ZnO imprægneret med CoPC kan bruges som sensibilisator til at bestemme fotonedbrydningen af cyanid i vandig suspension. CoPC-katalyserede aerobe regenereringer af aldehyder og ketoner er blevet undersøgt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3317-67-7
Molekylær formel C32H16CoN8
Molekylvægt (g/mol) 571.469
MDL nummer MFCD00010718
InChI nøgle MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii phthalocyanine, cobalt phthalocyanine, phthalocyanine cobalt ii, phthalocyanine, cobalt, cobalt ii phthalocyanine, beta-form, dye content 97 %
PubChem CID 2734991
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) phthalocyanine
Farve Blå til lilla
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 571.47
Fysisk form Pulver