Få mere at vide
Cobalt(II) phthalocyanine
Artikelnummer. 11364238
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11364238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041496.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3317-67-7 | C32H16CoN8 | 571.469 g/mol
Cobalt(II)phthalocyanin kan bruges til at udvikle carbon black-baserede elektrokatalysatorer. CoPC kan anvendes som et endeafdækningsmiddel af en hyperforgrenet poly(aryletherketon), der skal bruges til oxidativ nedbrydning af 2,4,6,-trichlorphenol. CoPC modificeret kulstofpasta kan bruges som indikatorer for elektrokatalytiske amperometriske målinger. ZnO imprægneret med CoPC kan bruges som sensibilisator til at bestemme fotonedbrydningen af cyanid i vandig suspension. CoPC-katalyserede aerobe regenereringer af aldehyder og ketoner er blevet undersøgt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3317-67-7
Molekylær formel C32H16CoN8
Molekylvægt (g/mol) 571.469
MDL nummer MFCD00010718
InChI nøgle MPMSMUBQXQALQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii phthalocyanine, cobalt phthalocyanine, phthalocyanine cobalt ii, phthalocyanine, cobalt, cobalt ii phthalocyanine, beta-form, dye content 97 %
PubChem CID 2734991
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) phthalocyanine
Farve Blå til lilla
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 571.47
Fysisk form Pulver