Få mere at vide
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Artikelnummer. p-7049815
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11302608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023111.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-50-5 | Co3H16O16P2 | 510.859 g/mol
Det bruges som pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-50-5
Molekylær formel Co3H16O16P2
Molekylvægt (g/mol) 510.859
MDL nummer MFCD00016028
InChI nøgle QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
PubChem CID 202398
IUPAC navn cobalt(2+);diphosphat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) phosphate octahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in mineral acids.
Formel vægt 510.87 (366.74 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 2.769 g/mL