Få mere at vide
Kobolt(II) fosfat okthydrat
Artikelnummer. 11392598
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392598 250 g 250g
11302608 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023111.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 10294-50-5 | Co3H16O16P2 | 510,859 g/mol
Det bruges som pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-50-5
Molekylær formel Co3H16O16P2
Molekylvægt (g/mol) 510.859
MDL nummer MFCD00016028
InChI nøgle QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
PubChem CID 202398
IUPAC navn cobalt(2+);diphosphat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) phosphate octahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 2.769 g/mL
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Opløselig i mineralsyrer.
Formel vægt 510,87 (366,74 Vandfri)
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.