Få mere at vide
Cobalt(II) phosphate octahydrate
Artikelnummer. 11302608
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302608 50 g 50g
11392598 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023111.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-50-5 | Co3H16O16P2 | 510.859 g/mol
Det bruges som pigment.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-50-5
Molekylær formel Co3H16O16P2
Molekylvægt (g/mol) 510.859
MDL nummer MFCD00016028
InChI nøgle QOQSIXJUYVUEMP-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobalt ii phosphate octahydrate, cobaltous phosphate octahydrate, cobalt phosphate octahydrate, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3 , octahydrate, acmc-20ale3, 3co.2po4.8h2o, cobalt 2+ diphosphate octahydrate
PubChem CID 202398
IUPAC navn cobalt(2+);diphosphat;octahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) phosphate octahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in mineral acids.
Formel vægt 510.87 (366.74 Anhydrous)
Lugt Odorless
Tæthed 2.769 g/mL