Få mere at vide
Cobalt(II) phosphate, anhydrous, 98%
Artikelnummer. 11489567
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489567 100 g 100g
11479567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22066.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13455-36-2 | Co3O8P2 | 366.739 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-36-2
Molekylær formel Co3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 366.739
MDL nummer MFCD00016028
InChI nøgle ZBDSFTZNNQNSQM-UHFFFAOYSA-H
Synonym cobalt phosphate, cobaltous phosphate, cobalt ii phosphate, tricobalt bis orthophosphate, unii-0b5m38t47h, cobalt ii phosphate, anhydrous, phosphoric acid, cobalt 2+ salt 2:3, 3co.2po4, cobalt ii phosphate octahydrate, phosphoric acid,cobalt 2+ salt 2:3
PubChem CID 61615
IUPAC navn cobalt(2+);diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) phosphate
Navn note anhydrous
Mængde 100 g
Formel vægt 366.74
Procent renhed 98%
Følsomhed Hygroscopic