Få mere at vide
Cobalt(II)perchlorathexahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371758
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371758 10 g 10g
11351758 50 g 50g
11361758 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011652.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13478-33-6 | Cl2CoO8 | 257.825 g/mol
Cobalt(II)perchlorathexahydrat anvendes som kemiske organiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13478-33-6
Molekylær formel Cl2CoO8
Molekylvægt (g/mol) 257.825
MDL nummer MFCD00150207
InChI nøgle BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt
PubChem CID 26064
IUPAC navn cobalt(2+);diperchlorat
SMIL [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 366.74 (257.83 Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • cobalt perchlorate, hexahydrate reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt(II) perchlorate hexahydrate