Få mere at vide
Cobalt(II)perchlorathexahydrat, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Beskrivelse
Det bruges som et kemisk og organisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt (II) perchlorate hexahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1481 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 366.74 (257.83 Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.999% |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |