Få mere at vide
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis) Artikelnummer.: 11478500
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11478500
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11478500
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044354.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1307-96-6 | CoO | 74.93 g/mol
Cobalt(II)oxid er meget udbredt i den keramiske industri. Det er et tilsætningsstof til at skabe blåfarvede glasurer og emaljer. Det finder anvendelse ved fremstilling af magnetiske og elektroniske komponentmaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1307-96-6
Molekylær formel CoO
Molekylvægt (g/mol) 74.93
MDL nummer MFCD00016031
InChI nøgle IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii oxide, zaffre, cobalt monoxide, cobalt black, cobalt oxide, cobaltous oxide, cobalt monooxide, monocobalt oxide, cobalt 2+ oxide, ci pigment black 13Vis mereVis mindre
PubChem CID 14786
IUPAC navn oxocobalt
SMIL O=[Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) oxide
Smeltepunkt 1935°C
Farve Brun-grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2811
Merck Index 14,2446
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 74.93
Procent renhed 99.995%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) CoO, may contain up to 10% Co3O4
Følsomhed Air Sensitive
Tæthed 6.45 g/mL
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS04K030 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/06/2024 Artikelnummer044354.06,044354.22,044354.14
PartinummerN08I045 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer044354.06,044354.22,044354.14
PartinummerA16P24 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer044354.06,044354.22,044354.14
PartinummerE06N32 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer044354.06,044354.22,044354.14
PartinummerX17E018 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer044354.06,044354.22,044354.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cobalt(II) oxide, 99.995% (metals basis) >