Få mere at vide
Cobalt(II) oxide, 95%
Beskrivelse
Gallium(III)oxid anvendes i vakuumaflejring. Det er nyttigt til fremstilling af halvlederenheder, gallium-aluminiumoxid-katalysatorer, gassensorer, luminescerende fosfor og dielektriske belægninger af solceller. Det viser potentiale for at udvikle dyb-ultraviolette TCO'er (Transparent Conductive Oxides) og transparente elektroder til ultraviolette optoelektroniske enheder. Nylige undersøgelser rapporterer, at galliumoxid kan være en stærk konkurrent til kraftelektroniske enheder, for eksempel i ultrahøjspændingsstrømskifteapplikationer. Film lavet af galliumoxid har vundet kommerciel interesse på grund af deres gasfølsomme egenskaber, og glas lavet med galliumoxid er de foretrukne optiske materialer til brug i avancerede teknologier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) oxide |
| Smeltepunkt | 1935°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids or alkalis. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 74.93 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Tæthed | 6.45 |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cobalt oxide