Få mere at vide
Kobolt(II) oxalatdihydrat, reagenskvalitet
Artikelnummer. 11395029
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395029 25 g 25g
11375029 5 g 5g
11365029 100 g 100g
11385029 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087758.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Stabilisator for HCN, temperaturindikator | CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182,981 g/mol
Cobalt(II)oxalatdihydrat bruges som stabilisator for hydrogencyanid og som temperaturindikator. Det bruges til fremstilling af koboltkatalysatorer og koboltmetalpulver til pulvermetallurgiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-38-8
Molekylær formel C2H4CoO6
Molekylvægt (g/mol) 182.98
MDL nummer MFCD03414148
InChI nøgle MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC navn cobalt(2+);oxalat;dihydrat
SMIL O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) oxalate dihydrate
Smeltepunkt 229 °C til 231 °C (dekomponering)
Tæthed 3.021 g/mL
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Opløselighedsinformation Opløselig i vandig ammoniak; Uopløselig i vand; Let opløselig i syrer.
Formel vægt 182,98 (146,95 Vandfri)
Grad Reagens
Fysisk form Pulver