Få mere at vide
Cobalt(II) oxalate dihydrate, Reagent Grade
Artikelnummer. 11365029
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11365029
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087758.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Stabilisator til HCN, temperaturindikator
Cobalt(II)oxalatdihydrat bruges som stabilisator for hydrogencyanid og som temperaturindikator. Det bruges til fremstilling af koboltkatalysatorer og koboltmetalpulver til pulvermetallurgiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-38-8
Molekylær formel C2H4CoO6
Molekylvægt (g/mol) 182.98
MDL nummer MFCD03414148
InChI nøgle MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC navn cobalt(2+);oxalat;dihydrat
SMIL O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) oxalate dihydrate
Smeltepunkt 229°C to 231°C (decomposition)
Tæthed 3.021 g/mL
Lugt Odorless
Mængde 100 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous ammonia; Insoluble in water; Slightly soluble in acids.
Formel vægt 182.98 (146.95 Anhydrous)
Grad Reagens
Fysisk form Pulver