Få mere at vide
Kobolt(II) oxalatdihydrat, Puratronic™ 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11382108
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382108 10 g 10g
11372108 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013012.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5965-38-8 | C2H4CoO6 | 182,981 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5965-38-8
Molekylær formel C2H4CoO6
Molekylvægt (g/mol) 182.98
MDL nummer MFCD03414148
InChI nøgle MWHSMSAKVHVSAS-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobaltousoxalate,cobaltoxalate
PubChem CID 131881712
IUPAC navn cobalt(2+);oxalat;dihydrat
SMIL O.O.O=C1O[Co]OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) oxalate dihydrate
Smeltepunkt 229 °C til 231 °C (dekomponering)
Farve Pink (Pink)
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.021 g/mL
Lineær formel CoC2O4·2H2O
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2445
Formel vægt 182,98 (146,95 Vandfri)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic