missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Supelco™

Artikelnummer. 15857120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15857120 100 g
15854270 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15857120 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1025360100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For analysis EMSURE™

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10026-22-9

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate
Smeltepunkt 57°C
Mængde 100 g
Molekylær formel Co(NO3)2 · 6 H2O
MDL nummer MFCD00149647
Synonym Cobalt(II) nitrate hexahydrate, Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 291.03
Grad Research
Tæthed 1.87 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.