Få mere at vide
Kobolt(II) nitrathexahydrat, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11380949
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11380949 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11380949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010694.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291,03 g/mol
Det bruges til fremstilling af metallisk kobolt og koboltbaserede farvestoffer og pigmenter. Det er en forløber for fremstilling af katalysator til brug i visse organiske reaktioner. Det finder anvendelse i katalyse, vitaminpræparater og porcelænsdekoration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-22-9
Molekylær formel CoH12N2O12
Molekylvægt (g/mol) 291.03
MDL nummer MFCD00149647
InChI nøgle QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) hexahydratdinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 55 °C til 56 °C
Farve Rød
Fysisk form Våde krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.52
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 1.87 g/mL
FN nummer UN1477
Merck Index 14,2444
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol, acetone og ammoniak.
Formel vægt 291,04 (182,94 Vandfri)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic