Få mere at vide
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 55°C |
| Farve | Brown-Red |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 291.02g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cobalt(II) nitrate hexahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt nitrate hexahydrate, Cobalt(II) nitrate