Få mere at vide
Cobalt(II) Nitrathexahydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10529380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10529380 100 g 100g
10000090 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10529380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/6680/48
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-22-9
Molekylær formel CoH12N2O12
Molekylvægt (g/mol) 291.03
MDL nummer MFCD00149647
InChI nøgle QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) hexahydratdinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 55 °C
Farve Brun-Rød
Fysisk form Fast stof
Mængde 100 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 291,02 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt nitrate hexahydrate, Cobalt(II) nitrate