Få mere at vide
Kobolt(II) nitrathexahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Product Code. 15416165
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
missing translation for 'unitSize':
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
15416165 2.5 kg 2.5kg
11307888 100 g 100g
11397878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 15416165 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 036418.A4
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Til brug som batteritilsætning, ved fremstilling af koboltpigmenter og usynlige blæk, til dekoration af stentøj og porcelæn | CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer:
  • Som batteriadditiv til fremstilling af koboltpigmenter og usynligt blæk, til dekoration af stentøj og procelæn og til fremstilling af katalysatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-22-9
Molekylær formel CoH12N2O12
Molekylvægt (g/mol) 291.03
MDL nummer MFCD00149647
InChI nøgle QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMIL O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 55 °C til 56 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2.5 kg
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.52
Udseende Rødt krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Tæthed 1.87
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand, alkohol og de fleste organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) hexahydratdinitrat
Formel vægt 291,04 (182,94 Vandfri)
Grad ACS