Få mere at vide
Kobolt(II) nitrathexahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
- Som batteriadditiv til fremstilling af koboltpigmenter og usynligt blæk, til dekoration af stentøj og procelæn og til fremstilling af katalysatorer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate |
| Smeltepunkt | 55 °C til 56 °C |
| Navn note | Til analyse ACS |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 98.0-102.0% |
| FN nummer | UN 1477 |
| Opløselighedsinformation | Meget opløseligt i vand, alkohol og de fleste organiske opløsningsmidler. |
| IUPAC navn | cobalt(2+);dinitrat;hexahydrat |
| Vis mere |