Få mere at vide
Kobolt(II) nitrathexahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11307888
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11307888 100 g 100g
11397878 500 g 500g
15416165 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11307888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 036418.22
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Til brug som batteritilsætning, ved fremstilling af koboltpigmenter og usynlige blæk, til dekoration af stentøj og porcelæn | CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer:
  • Som batteriadditiv til fremstilling af koboltpigmenter og usynligt blæk, til dekoration af stentøj og procelæn og til fremstilling af katalysatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-22-9
Molekylær formel CoH12N2O12
Molekylvægt (g/mol) 291.03
MDL nummer MFCD00149647
InChI nøgle QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
SMIL O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 55 °C til 56 °C
Navn note Til analyse ACS
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand, alkohol og de fleste organiske opløsningsmidler.
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) hexahydratdinitrat
Formel vægt 291,04 (182,94 Vandfri)
Grad ACS
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.52
Udseende Rødt krystallinsk pulver
Tæthed 1,87 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.