Få mere at vide
Kobolt(II) nitrathexahydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10484525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10484525 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10461641 100 g Plastflaske 100g
10246560 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10484525 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219210025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 10026-22-9 | CoH12N2O12 | 291,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-22-9
Molekylær formel CoH12N2O12
Molekylvægt (g/mol) 291.03
MDL nummer MFCD00149647
InChI nøgle QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrate
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
IUPAC navn λ²-cobalt(2+) hexahydratdinitrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Smeltepunkt 55,0 °C
Navn note P.A.
Farve Brun til rød
Fysisk form Crystalline Powder or Chips
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Lineær formel Co(NO3)2·6H2O
Merck Index 15, 2428
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1340g/L. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol og acetone, opløselig i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 291.02
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.88
Tæthed 1.8800g/mL