Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 55,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Brun til rød |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller chips |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.88 |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Kompleksometri) |
| Tæthed | 1.8800g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) nitrate hexahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.