Få mere at vide
Cobalt(II) Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(Ii) Nitrate Hexahydrate |
| Smeltepunkt | 55°C |
| Farve | Red |
| Mængde | 6 x 500 g |
| Lineær formel | Co(NO3)2 · 6H2O |
| FN nummer | UN1477 |
| IUPAC navn | cobalt(2+);dinitrate;hexahydrate |
| Formel vægt | 291.03g/mol |
| Procent renhed | 98% |
| Grad | Reagent |
| Vis mere |