Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 55.0°C |
| Farve | Brun-Pink til Rød |
| Fysisk form | Adhering Crystalline Powder or Crystals |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98.0 to 102% (Complexometry) |
| Lineær formel | Co(NO3)2·6H2O |
| Merck Index | 15, 2428 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents |
| Formel vægt | 291.02 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cobalt(II) nitrate hexahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.