Få mere at vide
Cobalt(II)nitrathexahydrat, 97,7% min. Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cobalt(II)nitrathexahydrat bruges til fremstilling af metallisk kobolt og koboltbaserede farvestoffer og pigmenter. Det er en forløber for fremstilling af katalysator til brug i visse organiske reaktioner. Det finder anvendelse i katalyse, vitaminpræparater og porcelænsdekoration.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) nitrate hexahydrate |
| Smeltepunkt | 55°C to 56°C |
| Farve | Rød |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1477 |
| Merck Index | 14,2444 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia. |
| Formel vægt | 291.04 (182.94 Anhydrous) |
| Procent renhed | ≤97.7% |
| Vis mere |