Få mere at vide
Kobolt(II)-isopropoxid
Artikelnummer. 11349987
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349987 1 g 1g
11359987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042810.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60406-95-3 | C6H14CoO2 | 177,109 g/mol
Cobalt(II)isopropoxid bruges i displayet& billeddannelse, katalyse& syntese og ferroelektriske metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60406-95-3
Molekylær formel C6H14CoO2
Molekylvægt (g/mol) 177.109
MDL nummer MFCD00799075
InChI nøgle VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii isopropoxide, cobalt isopropoxide, acmc-20alem, cobalt ii diisopropoxide, cobalt 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol, cobalt 2+ salt
PubChem CID 18517386
IUPAC navn cobalt(2+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II) isopropoxide
Emballage Ampul
Mængde 1 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Det reagerer med vand.
Formel vægt 178.11
Fysisk form Pulver