Få mere at vide
Kobolt(II) jodid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Kobolt(II)iodid bruges som indikator for fugt og fugtighed. Det fungerer også som katalysator.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) iodide |
| CAS | 15238-00-3 |
| Smeltepunkt | 515 °C (vac.) |
| Kogepunkt | 570 °C (vac.) |
| Emballage | Ampuleret under argon |
| Molekylær formel | CoI2 |
| MDL nummer | MFCD00016030 |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Synonym | cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
| Vis mere |