Få mere at vide
Cobalt(II) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050152
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11388597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035730.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15238-00-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15238-00-3
MDL nummer MFCD00016030
Synonym cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Tekniske data
Kogepunkt 570°C (vac.)
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) iodide
Smeltepunkt 515°C (vac.)
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2443
Formel vægt 312.74
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Tæthed 5.584 g/mL