Få mere at vide
Kobolt(II) jodid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11388597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388597 1 g 1g
11378597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035730.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15238-00-3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15238-00-3
MDL nummer MFCD00016030
Synonym cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Tekniske data
Kogepunkt 570 °C (vac.)
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) iodide
Smeltepunkt 515 °C (vac.)
Navn note Ultratør
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Lugt Lugtfri
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 5.584 g/mL
Merck Index 14,2443
Formel vægt 312.74
Procent renhed 99.999%