Få mere at vide
Cobalt(II)iodid, vandfri, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049816
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11322608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023119.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fugt- og fugtindikator, katalysator
Cobalt(II)iodid bruges som fugt- og fugtindikator. Det bruges også som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15238-00-3
MDL nummer MFCD00016030
Synonym cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Tekniske data
Kogepunkt 570°C (vac.)
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) iodide
Smeltepunkt 515°C (vac.)
Navn note Anhydrous
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2443
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 312.74
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) iodide, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cobalt iodide