Få mere at vide
Kobolt(II)jodid, vandfri 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11322608
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322608 25 g 25g
11312608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 023119.14
 Begrænset vare
På lager
Fugtigheds- og fugtindikator, katalysator | CAS: 15238-00-3
Cobalt(II)iodid bruges som fugt- og fugtindikator. Det bruges også som katalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15238-00-3
MDL nummer MFCD00016030
Synonym cobalt ii iodide, acmc-20ale6, cobalt ii iodide, anhydrous, cobalt ii iodide, ultra dry, cobalt ii iodide, powder, cobalt ii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
Tekniske data
Kogepunkt 570 °C (vac.)
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) iodide
Smeltepunkt 515 °C (vac.)
Navn note Vandfri
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2443
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 312.74
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II) iodide, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt iodide