Få mere at vide
Cobalt(II,III) oxide
Beskrivelse
Cobalt(II,III)oxid anvendes i øjeblikket i processen med kunstig fotosyntese. Det bruges også til glas, optik og keramik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cobalt(II,III)oxid anvendes i øjeblikket i processen med kunstig fotosyntese. Det bruges også til glas, optik og keramik.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II,III) oxide |
| Smeltepunkt | 900°C (decomposition) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2429 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 240.8 |
| Tæthed | 6.11 |