Få mere at vide
Cobalt(II,III)oxid, Puratronic™ , 99,9985 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i kunstig fotosyntese. Den bruges som en magnetisk halvleder. Det bruges også i superkondensatorer og lithium-ion-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II,III) oxide |
| Smeltepunkt | 900°C (decomposition) |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2429 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water.Soluble in acids and alkalies. |
| Formel vægt | 240.8 |
| Vis mere |