Få mere at vide
Cobalt(II,III) oxide, nanopowder, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11439850
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439850 500 g 500g
11419850 25 g 25g
11429850 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044661.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Cobalt(II,III)oxid bruges i emaljer, pigmenter, porcelænsfarvestoffer, halvledere, keramik, katalyse, slibeskiver og andre områder som et vigtigt uorganisk materiale. Det er en nyttig oxidant i den kemiske industri og som katalysator for organisk syntese. Det er meget udbredt som katalysatorbærer og som elektrodeaktivt materiale. Det bruges også i seniorbriller, andre filtermaterialer, i temperatur- og gassensorer, i elektronisk keramik, i lithium-ion batterielektrodematerialer, magnetiske materialer, elektrokrome enheder og solenergiabsorbere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-06-1
Molekylær formel Co3O4
Molekylvægt (g/mol) 240.80
MDL nummer MFCD00010939
InChI nøgle UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
IUPAC navn oxocobalt; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cobalt (II,III) oxide
Smeltepunkt 900°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2429
Opløselighedsinformation Soluble in acids and alkali. Insoluble in water.
Formel vægt 240.8
Procent renhed 99%
Tæthed 6.11 g/mL