Få mere at vide
Cobalt(II,III) oxide, nanopowder, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Cobalt(II,III)oxid bruges i emaljer, pigmenter, porcelænsfarvestoffer, halvledere, keramik, katalyse, slibeskiver og andre områder som et vigtigt uorganisk materiale. Det er en nyttig oxidant i den kemiske industri og som katalysator for organisk syntese. Det er meget udbredt som katalysatorbærer og som elektrodeaktivt materiale. Det bruges også i seniorbriller, andre filtermaterialer, i temperatur- og gassensorer, i elektronisk keramik, i lithium-ion batterielektrodematerialer, magnetiske materialer, elektrokrome enheder og solenergiabsorbere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt (II,III) oxide |
| Smeltepunkt | 900°C (decomposition) |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2429 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids and alkali. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 240.8 |
| Vis mere |