Få mere at vide
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Beskrivelse
Glasagtig kulstof anvendes i vid udstrækning som et elektrodemateriale i elektrokemi, lige så meget som for digler med høj temperatur og som en del af nogle proteseanordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II, III) oxide |
| Smeltepunkt | 900°C (decomposition) |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.7% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 240.8 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Black powder |
| Vis mere |