Få mere at vide
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Artikelnummer. 15442457
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442457 50 g 50g
15452457 250 g 250g
15432457 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045806.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Glasagtig kulstof anvendes i vid udstrækning som et elektrodemateriale i elektrokemi, lige så meget som for digler med høj temperatur og som en del af nogle proteseanordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-06-1
Molekylær formel Co3O4
Molekylvægt (g/mol) 240.80
MDL nummer MFCD00010939
InChI nøgle UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
IUPAC navn oxocobalt; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II, III) oxide
Smeltepunkt 900°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.7% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in acids and alkalies. Insoluble in water.
Formel vægt 240.8
Lugt Odorless
Udseende Black powder
Tæthed 6.11 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II,III) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt oxide