Få mere at vide
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Artikelnummer. 11349317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349317 25 g 25g
11339317 100 g 100g
11319317 500 g 500g
11329317 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040184.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For Use With Enamels, Semiconductors, Grinding Wheels | CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Finder brug i emaljer, halvledere, slibeskiver. Anvendes i katalyse, superledere, keramik og andre områder som et vigtigt uorganisk materiale. Anvendes også som katalysator og katalysatorbærer, som elektrodeaktivt materiale, til glas, porcelænsfarvestoffer og pigmenter, som oxidationsmiddel i kemisk industri og som katalysator for organisk syntese, i seniorbriller og andre filtermaterialer, i temperatur- og gassensorer, i elektronisk keramik, i lithium-ion batterielektrodematerialer, magnetiske materialer, elektrokromiske enheder, solenergi-enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-06-1
Molekylær formel Co3O4
Molekylvægt (g/mol) 240.80
MDL nummer MFCD00010939
InChI nøgle UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II, III) oxide
Smeltepunkt 900°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.7% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
IUPAC navn oxocobalt; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
Formel vægt 240.8
Lugt Odorless
Tæthed 6.11
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II,III) oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .