Få mere at vide
Cobalt(II,III) oxide, 99.7% (metals basis)
Artikelnummer. 11339317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339317 100 g 100g
11349317 25 g 25g
11319317 500 g 500g
11329317 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11339317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040184.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Use With Enamels, Semiconductors, Grinding Wheels | CAS: 1308-06-1 | Co3O4 | 240.80 g/mol
Finder brug i emaljer, halvledere, slibeskiver. Anvendes i katalyse, superledere, keramik og andre områder som et vigtigt uorganisk materiale. Anvendes også som katalysator og katalysatorbærer, som elektrodeaktivt materiale, til glas, porcelænsfarvestoffer og pigmenter, som oxidationsmiddel i kemisk industri og som katalysator for organisk syntese, i seniorbriller og andre filtermaterialer, i temperatur- og gassensorer, i elektronisk keramik, i lithium-ion batterielektrodematerialer, magnetiske materialer, elektrokromiske enheder, solenergi-enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1308-06-1
Molekylær formel Co3O4
Molekylvægt (g/mol) 240.80
MDL nummer MFCD00010939
InChI nøgle UBEWDCMIDFGDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxocobalt; oxo oxocobaltiooxy cobalt, cobalt ii oxide; cobalt iii oxide, cobalt ii, coo.co2o3, aronis24129, cobaltic tetraoxide,, cobalt ii,iii oxide, powder, <10 mum, cobalt ii oxide; oxo oxocobaltio oxy cobalt, cobalt ii,iii oxide metals basis , 2-6 micron powder, oxidanylidenecobalt; oxidanylidene oxidanylidenecobaltiooxy cobalt
PubChem CID 11651651
SMIL [O--].[O--].[O--].[O--].[Co++].[Co+3].[Co+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II, III) oxide
Smeltepunkt 900°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.7% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in acids and alkalis. Insoluble in water.
IUPAC navn oxocobalt; oxo(oxocobaltiooxy)cobalt
Formel vægt 240.8
Lugt Odorless
Emballage Emballagegruppe III
Tæthed 6.11 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cobalt(II,III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.