Få mere at vide
Cobalt(II)hydroxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049021
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11371859
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012524.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 21041-93-0 | CoH2O2 | 92.95 g/mol
Cobalt(II)hydroxid anvendes som tørremiddel til maling og lak. Det fungerer som en hjælp til at tørre de litografiske blæk og katalysator ved fremstillingen af batterielektrodeimprægneringsopløsninger. Det er også involveret i syntesen af andre koboltforbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21041-93-0
Molekylær formel CoH2O2
Molekylvægt (g/mol) 92.95
MDL nummer MFCD00016015
InChI nøgle ASKVAEGIVYSGNY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt hydroxide, cobalt ii hydroxide, cobaltous hydrate, acmc-20aleg, cobalt 2+ dihydroxide, cobalt ii hydroxide metals basis
PubChem CID 10129900
IUPAC navn cobalt(2+);dihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[Co++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) hydroxide
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve Pink til lilla
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Co(OH)2
Merck Index 14,2442
Opløselighedsinformation Soluble in acids and ammonia; Very slightly soluble in water; Insoluble in dilute alkalis.
Formel vægt 92.95
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Air Sensitive