Få mere at vide
Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398718
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11398718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041594.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206986-92-7
Molekylær formel C10H6CoF12O5
Molekylvægt (g/mol) 493.07
MDL nummer MFCD00150649,MFCD00042510
InChI nøgle POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 16212172
IUPAC navn cobalt;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one;hydrate
SMIL O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt 173°C to 179°C
Farve Orange
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 473.04 (Anhydrous)
Procent renhed 97%