Få mere at vide
Cobalt(II) Gluconate Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) Gluconate Hydrate |
| CAS | 71957-08-9 |
| Molekylær formel | C12H22CoO14. xH2O |
| Mængde | 150 g |
| Synonym | D-Gluconic Acid Cobalt Complex, Cobalt(2+) Gluconate, Cobalt(II) Gluconate, bis(D-Gluconato-O1,O2)-(T-4)-cobalt |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H12O7.Co/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1 |
| SMIL | [Co+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | cobalt(2+);(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.23 |
| Formel vægt | 449.0342 |