Få mere at vide
Cobalt(II) gluconate hydrate
Artikelnummer. 11485707
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485707 100 g 100g
11475707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24293.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1809162-99-9 | C12H26CoO15 | 469.258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1809162-99-9
Molekylær formel C12H26CoO15
Molekylvægt (g/mol) 469.258
MDL nummer MFCD02684006
InChI nøgle QBVYGKYWWCNZSO-XRDLMGPZSA-N
Synonym cobalt ii gluconate hydrate, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoyl oxy cobaltio 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate hydrate
PubChem CID 117064710
IUPAC navn cobalt;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexansyre;hydrat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O.O.[Co]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) gluconate hydrate
Smeltepunkt >300°C
Mængde 100 g
Formel vægt 449.23 (Anhydrous)