Få mere at vide
Cobalt(II) fluoride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050159
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11328617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035740.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10026-17-2 | CoF2 | 96.93 g/mol
Det bruges som katalysator til at legere metaller og bruges også til optisk aflejring, hvoraf det forbedrer den optiske kvalitet enormt, i tandplejen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10026-17-2
Molekylær formel CoF2
Molekylvægt (g/mol) 96.93
MDL nummer MFCD00010941
InChI nøgle YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii fluoride, cobalt fluoride, cobalt difluoride, cobaltous fluoride, hsdb 236, cobalt fluoride pink, cobalt ii fluoride, powder, cobalt ii fluoride, anhydrous, cobalt ii fluoride, ultra dry
PubChem CID 24820
IUPAC navn difluorcobalt
SMIL F[Co]F
Tekniske data
Kogepunkt 1400°C
Kemisk navn eller materiale Cobalt(II) fluoride
Smeltepunkt 1200°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2923
Merck Index 14,2440
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 96.93
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.46 g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.