Få mere at vide
Kobolt(II)fluorid, ultratør, 99,99% (metalbasis)
Beskrivelse
Det bruges som katalysator til at legere metaller og bruges også til optisk aflejring, hvoraf det forbedrer den optiske kvalitet enormt, i tandplejen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1400°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) fluoride |
| Smeltepunkt | 1200°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN2923 |
| Merck Index | 14,2440 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcohol and acetone. |
| Vis mere |