Få mere at vide
Kobolt(II)fluorid, vandfri, 98%
Beskrivelse
Cobalt(II)fluorid kan bruges som katalysator til legering af metaller. Det bruges også til optisk aflejring, hvoraf det forbedrer den optiske kvalitet enormt. Forbindelsen kan anvendes i tandpleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1400 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cobalt(II) fluoride |
| Smeltepunkt | 1200 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 4.46 g/mL |
| FN nummer | UN2923 |
| Vis mere |